Få mere at vide
Palladium(II)chlorid, 99,9% (metalbasis), Pd 59,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361658
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11361658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011034.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug som katalysatorprækursor
Katalysator forløber. Palladium(II)chlorid bruges til at fjerne pletten i rustfrit stål. Dets løsninger bruges til at teste rustfrit ståls korrosionsbestandighed. Det bruges i kuliltedetektorer. Det bruges også til kosmetisk tatovering af leukomer i hornhinden og til fremstilling af palladium(II)iodid ved at reagere med kaliumiodid. Det er involveret i syntesen af halvledende metalholdige polymerer. Det bruges som katalysator til carbonylering af organiske tellurider og deaminering af phenethylaminer til phenylsubstituerede pyrroler med kobber(I) som co-katalysator. Det spiller en vigtig rolle i hydrodimeriseringen af butadien til dannelse af octa-2,7-dien-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) chloride
Smeltepunkt 675°C (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Opløselighedsinformation Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC navn palladium(2+)dichlorid
Formel vægt 177.31
Lugt Odorless
Udseende Red-brown powder
Tæthed 4 g/cm3 at 20°C