Få mere at vide
Palladium(II) chloride, 59% Pd
Artikelnummer. 10400671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10400671
Brand: Thermo Scientific Acros 195200050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) chloride
Smeltepunkt 678.0°C to 680.0°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel PdCl2
Fieser 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Merck Index 15,7091
Opløselighedsinformation Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
IUPAC navn dichlorpalladium
Formel vægt 177.31
Procent renhed 59 to 60% (Pd)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.