Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 678.0°C to 680.0°C |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | PdCl2 |
| Fieser | 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268 |
| Merck Index | 15,7091 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone |
| IUPAC navn | palladium(2+)dichlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium(II) chloride
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.