Få mere at vide
Palladium(II)bromid, Premion™ , 99,998 % (metalbasis), Pd 39,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320288 1 g 1g
11310288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043697.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Palladium(II)bromid anvendes som kilde til palladium(0)-prækatalysatoren i forskellige koblingsreaktioner. Det bruges som en katalysator for den carbonylative Heck-koblingsreaktion. Det bruges også som et oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-94-5
Molekylær formel Br2Pd
Molekylvægt (g/mol) 266.23
MDL nummer MFCD00011170
InChI nøgle INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
IUPAC navn dibromopalladium
SMIL [Br-].[Br-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) bromide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide.
Formel vægt 266.22
Procent renhed 99.998%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 39.5% min