Få mere at vide
Palladium(II) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Pd 39.5% min
Artikelnummer. 11381958
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381958 2 g 2g
11371958 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011878.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Palladium(II)bromid anvendes som oxidationsmiddel, som Pd(II)-katalysator og Pd(0)-prækatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-94-5
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00064599
InChI nøgle NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC navn palladium(2+)-dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium hydroxide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.99% (metal basis)
Opløselighedsinformation soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Formel vægt 266.22
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Black moist powder
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C