Få mere at vide
Palladium(II) bromide, 39.8-40.1% Pd
Artikelnummer. p-42659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 10022450
Brand: Thermo Scientific Acros 195190020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-94-5
Molekylær formel Br2Pd
Molekylvægt (g/mol) 266.23
MDL nummer MFCD00011170
InChI nøgle INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
SMIL [Br-].[Br-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) bromide
Navn note 39.8-40.1% Pd
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Lineær formel PdBr2
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid
IUPAC navn dibromopalladium
Formel vægt 266.21
Procent renhed 39.8 to 40.1% Pd
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium(II) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.