Få mere at vide
Palladium(II) bromide, 39.8-40.1% Pd
Artikelnummer. 10032450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032450 10 g Glasflaske 10g
10022450 2 g Glasflaske 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195190100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13444-94-5
Molekylær formel Br2Pd
Molekylvægt (g/mol) 266.23
MDL nummer MFCD00011170
InChI nøgle INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
PubChem CID 83469
SMIL [Br-].[Br-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) bromide
Navn note 39.8-40.1% Pd
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel PdBr2
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid
IUPAC navn palladium(2+)dibromid
Formel vægt 266.21
Procent renhed 39.8 to 40.1% Pd
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium(II) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.