Få mere at vide
Palladium(II) Acetylacetonate, TRC
Artikelnummer. 30418215
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30418215 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30418215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP578015250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Acetylacetonate
CAS 14024-61-4
Molekylær formel 2 C5 H7 O2 . Pd
Mængde 250 mg
Synonym (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)palladium, Bis(2,4-pentanedionato)palladium, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')palladium, Bis(acetylacetonato)palladium, Bis(acetylacetonato)palladium(II), NSC 187660, Palladium Acetylacetonate, Palladium bis(2,4-pentanedionate), Palladium Bis(acetoacetonate), Palladium Bis(acetylacetonate), Palladium(II) Acetylacetonate, Pd (II) Diacetylacetonate, Bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-','(SP-4-1)-Palladium','Bis(2,4-pentanedionato)-palladium
InChI formel InChI=1S/2C5H7O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
SMIL [Pd+2].CC(=O)[CH-]C(=O)C.CC(=O)[CH-]C(=O)C
IUPAC navn palladium(2+);pentane-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 304.636
Formel vægt 303.993