Få mere at vide
Palladium (II) Acetate Trimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium (II) Acetate Trimer |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/6C2H4O2.3Pd/c6*1-2(3)4;;;/h6*1H3,(H,3,4);;;/q;;;;;;3*+2/p-6 |
| Formel vægt | 671.7903 |