Få mere at vide
Palladium(II) acetate, trimer, 99.98% (metals basis), Pd 47% min
Artikelnummer. p-7058709
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11364738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043086.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Palladium(II)acetat er en valgfri katalysator til en lang række reaktioner, såsom vinylering, Wacker-proces, Buchwald-Hartwig-aminering, carbonylering, oxidation, omlejring af diener (f.eks. Cope-omlejring), CC-bindingsdannelse, reduktiv aminering, etc. Precursor til Pd(0), andre Pd(aly)-signifikanser af katalytisk og tråd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) acetate
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Navn note Trimer
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel [Pd(C2H3O2)2]3
Merck Index 14,6991
Opløselighedsinformation Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
IUPAC navn palladium(2+) diacetat
Formel vægt 673.46
Procent renhed 99.98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 47% min