Få mere at vide
Palladium(II) acetat, trimer, 99,98% (metalbasis), Pd 47% min
Artikelnummer. 11364738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364738 1 g 1g
11374738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043086.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Palladium(II)acetat er en valgfri katalysator til en lang række reaktioner, såsom vinylering, Wacker-proces, Buchwald-Hartwig-aminering, carbonylering, oxidation, omlejring af diener (f.eks. Cope-omlejring), CC-bindingsdannelse, reduktiv aminering, etc. Precursor til Pd(0), andre Pd(aly)-signifikanser af katalytisk og tråd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium (II) acetate
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Navn note Trimer
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel [Pd(C2H3O2)2]3
Merck Index 14,6991
Opløselighedsinformation Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
IUPAC navn palladium(2+) diacetat
Formel vægt 673.46
Procent renhed 99.98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 47% min