Få mere at vide
Palladium(II) acetat, TRC
Artikelnummer. 30410945
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410945 100 mg
30414360 250 mg
30428214 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP141105100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel (C2H3O2)2Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
Synonym Palladium(2+) Acetic Acid Salt, Palladium Acetic Acid Salt, Bis(Acetato)palladium, Diacetatopalladium, Diacetoxypalladium, HyCat 1, HyCat Base 1, Palladium Diacetate, Palladous Acetate
IUPAC navn palladium(2+);diacetate
SMIL [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Formel vægt 223.9301