Få mere at vide
Palladium(II)acetat, Pd 45,9-48,4%
Artikelnummer. 11356028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356028 5 g 5g
11346028 1 g 1g
11336028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010516.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Palladium(II)acetat er en valgfri katalysator til en lang række reaktioner, såsom vinylering, Wacker-proces, Buchwald-Hartwig-aminering, carbonylering, oxidation, omlejring af diener (f.eks. Cope-omlejring), CC-bindingsdannelse, reduktiv aminering, etc. Precursor for Pd(0), andre Pd(II)-signifikanser af katalytiske og ledningsforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
IUPAC navn palladium(2+);diacetat
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) acetate
Smeltepunkt ∽205 °C (dekomponering)
Farve Rød til brun
Fysisk form Nåle
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 45,9 til 48,4%
Opløselighedsinformation Opløselig som monomer i iseddikesyre eller som trimer i benzen.
Formel vægt 673.46
Udseende Forskellige former i rødbrun farve (pulver/flage/krystallinsk/perler)