Få mere at vide
Palladium(II)acetat, Pd 45,9-48,4%
Artikelnummer. 11346028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346028 1 g 1g
11356028 5 g 5g
11336028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010516.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Palladium(II)acetat er en valgfri katalysator til en lang række reaktioner, såsom vinylering, Wacker-proces, Buchwald-Hartwig-aminering, carbonylering, oxidation, omlejring af diener (f.eks. Cope-omlejring), CC-bindingsdannelse, reduktiv aminering, etc. Precursor for Pd(0), andre Pd(II)-signifikanser af katalytiske og ledningsforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
IUPAC navn palladium(2+);diacetat
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) acetate
Smeltepunkt ∽205°C (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Nåle
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 45.9 to 48.4%
Opløselighedsinformation Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
Formel vægt 673.46
Udseende Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads)