Få mere at vide
Palladium(II) acetate, Pd 45.9-48.4%
Descrizione
Palladium(II)acetat er en valgfri katalysator til en lang række reaktioner, såsom vinylering, Wacker-proces, Buchwald-Hartwig-aminering, carbonylering, oxidation, omlejring af diener (f.eks. Cope-omlejring), CC-bindingsdannelse, reduktiv aminering, etc. Precursor for Pd(0), andre Pd(II)-signifikanser af katalytiske og ledningsforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) acetate |
| Smeltepunkt | ∽205°C (decomposition) |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Nåle |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 45.9 to 48.4% |
| Opløselighedsinformation | Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. |
| Formel vægt | 673.46 |
| Udseende | Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads) |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.