Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) Acetate |
| Smeltepunkt | 205,0 °C |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 46,9 til 48,5% (Pd) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Pd |
| Merck Index | 15,7092 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, benzen, methylendichlorid, kloroform, acetonitril og diethylether, uopløselig i alkoholer |
| Formel vægt | 224.51 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Spormetalbasis |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium(II) acetate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.