Få mere at vide
Palladium(II)acetat, 47,5% Pd
Artikelnummer. 11984351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984351 50 g Glasflaske 50g
10767234 1 g Glasflaske 1g
10522221 2 g Glasflaske 2g
10790701 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11984351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195180500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) Acetate
Smeltepunkt 205,0 °C
Navn note 47.5% Pd
Mængde 50 g
Lineær formel (CH3CO2)2Pd
FN nummer 3261
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, benzen, methylendichlorid, kloroform, acetonitril og diethylether, uopløselig i alkoholer
IUPAC navn palladium(2+);diacetat
Formel vægt 224.51