Få mere at vide
Palladium(II) acetate, 47.5% Pd
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) acetate |
| Smeltepunkt | 205.0°C |
| Navn note | 47.5% Pd |
| Mængde | 10 g |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Pd |
| Merck Index | 15,7092 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols |
| IUPAC navn | palladium(2+) diacetat |
| Formel vægt | 224.51 |
| Procent renhed | 47.5% (Pd) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.