Få mere at vide
Palladium(II)acetat, 47,5% Pd
Artikelnummer. 10522221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522221 2 g Glasflaske 2g
10767234 1 g Glasflaske 1g
10790701 10 g Glasflaske 10g
11984351 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10522221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195180020
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3375-31-3
Molekylær formel C4H6O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 224.51
MDL nummer MFCD00012453
InChI nøgle YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMIL [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) acetate
Smeltepunkt 205.0°C
Navn note 47.5% Pd
Mængde 2 g
Lineær formel (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
IUPAC navn palladium(2+) diacetat
Formel vægt 224.51
Procent renhed 47.5% (Pd)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium(II) acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.