Få mere at vide
Palladium(II) 2,4-pentandionat, Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376028 1 g 1g
11366028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010517.03
Request Bulk or Custom Format
Carbonylering, oligomerisering
Det bruges til carbonylering, oligomerisering og som katalysatorprækursor for forskellige syntetiske organiske transformationer, for eksempel ved fremstilling af komplekser for effektivt at katalysere Heck-reaktionen. Anvendelig ved decarboxylativ krydskobling af arylcarboxylsyrer med arylhalogenider, til fremstilling af monodisperse nanopartikler af CuPd-legering og i flere krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-61-4
Molekylær formel C10H14O4Pd
Molekylvægt (g/mol) 304.64
MDL nummer MFCD00000025 MFCD00000025
InChI nøgle JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Synonym palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
IUPAC navn (E)-4-oxopent-2-en-2-olat; palladium(2+)
SMIL [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Farve Gul til Orange
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in benzene and chloroform.
Formel vægt 304.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 34.7%