Få mere at vide
Palladium(II) 2,4-pentandionat, Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges til carbonylering, oligomerisering og som katalysatorprækursor for forskellige syntetiske organiske transformationer, for eksempel ved fremstilling af komplekser for effektivt at katalysere Heck-reaktionen. Anvendelig ved decarboxylativ krydskobling af arylcarboxylsyrer med arylhalogenider, til fremstilling af monodisperse nanopartikler af CuPd-legering og i flere krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 210°C (decomposition) |
| Farve | Gul til Orange |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene and chloroform. |
| Formel vægt | 304.92 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 34.7% |
| Lugt | Odorless |