Få mere at vide
Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate |
| CAS | 42196-31-6 |
| Molekylær formel | C4F6O4Pd |
| MDL nummer | MFCD00013204 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C([O-])C(F)(F)F.O=C([O-])C(F)(F)F.[Pd+2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.45 |
| Procent renhed | 98% |