Få mere at vide
Palladiumhydroxid, Pd 20% på kulstof, nominelt 50% vand, Pearlman's Catalyst, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hydrogenolyse af benzyl-nitrogenbindinger Palladiumhydroxid, Pd 20% på kulstof, nominelt 50% vand bruges som katalysator til hydrogenolyse af benzylgrupper og epoxider. Det bruges til at reducere nitroforbindelser til aminer. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens såvel som et nyttigt reagens til debenzylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som katalysator til hydrogenolyse af benzylgrupper og epoxider.
Det bruges til at reducere nitroforbindelser til aminer.
Fungerer som dehydrogeneringsreagens såvel som nyttigt reagens til debenzylering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Hydroxide |
| Navn note | 20% on Carbon, nominally 50% water |
| Fysisk form | Moist Powder |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Palladium hydroxide