Få mere at vide
Palladiumhydroxid, Pd 20% på kulstof, nominelt 50% vand, Pearlman's Catalyst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319198
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11319198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042578.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Hydrogenolyse af benzyl-nitrogenbindinger Palladiumhydroxid, Pd 20% på kulstof, nominelt 50% vand bruges som katalysator til hydrogenolyse af benzylgrupper og epoxider. Det bruges til at reducere nitroforbindelser til aminer. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens såvel som et nyttigt reagens til debenzylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som katalysator til hydrogenolyse af benzylgrupper og epoxider.
Det bruges til at reducere nitroforbindelser til aminer.
Fungerer som dehydrogeneringsreagens såvel som nyttigt reagens til debenzylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-22-7
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00064599
InChI nøgle NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC navn palladium(2+);dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium hydroxide
Farve Sort
Fysisk form Moist Powder
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Udseende Black moist powder