Få mere at vide
Palladium hydroxide on carbon, powder, unreduced, 20% Pd, moisture 50%
Artikelnummer. p-42541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10743201
Brand: Thermo Scientific Acros 199620100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-22-7
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00064599
InChI nøgle NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMIL [OH-].[OH-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium hydroxide on carbon
Navn note 20% Pd, moisture ca 60%
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel Pd(OH)2
Fieser 16,269
Merck Index 15, 7166
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn palladium(2+);dihydroxid
Formel vægt 140.43
Procent renhed 19 to 21% (Pd, on dry basis)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.