Få mere at vide
Palladium hydroxide on carbon, powder, unreduced, 20% Pd, moisture 50%
Artikelnummer. 10743201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743201 10 g Glasflaske 10g
10002620 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199620100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-22-7
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00064599
InChI nøgle NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMIL [OH-].[OH-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium hydroxide on carbon
Navn note 20% Pd, moisture ca 60%
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel Pd(OH)2
Fieser 16,269
Merck Index 15, 7166
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn palladium(2+);dihydroxid
Formel vægt 140.43
Procent renhed 19 to 21% (Pd, on dry basis)