Få mere at vide
Palladium hydroxide on carbon, powder, unreduced, 20% Pd, moisture 50%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium hydroxide on carbon |
| Navn note | 20% Pd, moisture ca 60% |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | Pd(OH)2 |
| Fieser | 16,269 |
| Merck Index | 15, 7166 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| IUPAC navn | palladium(2+)-dihydroxid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.