Få mere at vide
Palladium hydroxide, 99%
Artikelnummer. 11358298
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358298 5 g 5g
11338298 0.25 g 0.25g
11348298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039496.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Fungerer som en katalysator for aryleringsreaktioner. Det anvendes til hydrogenolyse af benzyl-nitrogenbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12135-22-7
Molekylær formel H2O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 140.43
MDL nummer MFCD00064599
InChI nøgle NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMIL [OH-].[OH-].[Pd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium hydroxide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn palladium(2+)-dihydroxid
Formel vægt 140.42
Procent renhed 99%