Få mere at vide
Palladium hydroxide, 99%
Beskrivelse
Fungerer som en katalysator for aryleringsreaktioner. Det anvendes til hydrogenolyse af benzyl-nitrogenbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium hydroxide |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 0.25 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | palladium(2+);dihydroxid |
| Formel vægt | 140.42 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.