Få mere at vide
Palladiumgranulater, 99,8% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå granuler |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8 % (metalbasis) |
| Form | Granulær |