Få mere at vide
Palladiumfolie, 0,5 mm tyk, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11395879
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395879 50 x 50 mm Hver
11327197 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011514.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium foil
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3,8g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%