Få mere at vide
Palladiumfolie, 0,25 mm tyk, 99,98+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium foil |
| Navn note | 0,25 mm (0,01 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,9g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.98% |