Få mere at vide
Palladium Chloride(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10509010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10509010 1 g 1g
10487450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10509010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0120/43
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 177.32
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Tekniske data
Smeltepunkt 678°C
Farve Brown-Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 g
IUPAC navn dichloropalladium
Formel vægt 177.31g/mol
Emballage Vial