Få mere at vide
Palladium sort, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407678
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11386607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000659.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som katalysator i hydrogeneringsreaktioner. Andre anvendelser omfatter fremstilling af maling, klæbemidler, fibre og belægninger. Grundlæggende partikler af sort palladium har en tendens til at samle sig i makroskopiske aggregater.
Det bruges som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner. Yderligere finder det anvendelse ved fremstilling af maling, klæbemidler, fibre og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium black
Farve Grå til sølv
Smeltepunkt 1555°C
Kogepunkt 3067°C
Udseende Powder
Tæthed 12.02g/cm3 at 20°C
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.