Få mere at vide
Palladium sort, 99,9% (metalbasis)
Beschreibung
Det bruges som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner. Yderligere finder det anvendelse ved fremstilling af maling, klæbemidler, fibre og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Palladium black |
| Farve | Grå til sølv |
| Smeltepunkt | 1555 °C |
| Udseende | Pulver |
| Tæthed | 12,02 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløseligt i aqua regia og smeltede alkalier |