Få mere at vide
Palladium sort, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner. Yderligere finder det anvendelse ved fremstilling af maling, klæbemidler, fibre og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium black |
| Farve | Grå til sølv |
| Smeltepunkt | 1555 °C |
| Kogepunkt | 3067 °C |
| Udseende | Pulver |
| Tæthed | 12,02 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Form | Pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P370+P378-Ved brand: Anvend specialpulver til metalbrande til brandslukning.