Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium on barium sulfate |
| Farve | Brun |
| Navn note | 5% Pd |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Form | Pulver |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Merck Index | 15, 7090 |
| Formel vægt | 106.42 |
| Procent renhed | 4.50 to 5.50% (Pd) |