Få mere at vide
Palladium på aktivt kul, ureduceret, 5% Pd
Artikelnummer. 15159223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15159223 500 g Glasflaske 500g
10012520 10 g Glasflaske 10g
10451431 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15159223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195025000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-05-3 , 7440-44-0
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium on activated carbon
Farve Hvid
Navn note 5% Pd
Mængde 500 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Typisk 10% (<4 mikron), 50% (<21 mikron), 90% (<90 mikron)
Form Krystaller eller krystallinsk pulver og/eller stykker
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formel vægt 106.42
Procent renhed 4,8 til 5,2% (Pd, på tør basis)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.