Få mere at vide
Palladium on activated carbon, 10% Pd, unreduced, dry
Artikelnummer. p-42574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10073163
Brand: Thermo Scientific Acros 195030010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-05-3, 7440-44-0
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium on activated carbon
Farve Sort
Navn note 10% Pd
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Form Pulver
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Formel vægt 106.42
Procent renhed 10% (Pd)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.