Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium on Activated Carbon |
| Farve | Sort |
| Navn note | 10% Pd |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90% |
| Form | Pulver |
| FN nummer | 3178 |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Merck Index | 15, 7090 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.