Få mere at vide
Palladium on activated carbon, 10% Pd, unreduced, dry
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium on Activated Carbon |
| Farve | Sort |
| Navn note | 10% Pd |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90% |
| Form | Pulver |
| FN nummer | 3178 |
| Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
| Merck Index | 15, 7090 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.