Få mere at vide
Palladium på aktivt kul, 10% Pd, (50% vådt med vand for sikkerhed), ureduceret
Artikelnummer. 10697391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697391 10 g Glasflaske 10g
10398433 1 g Glasflaske 1g
10741832 25 g Glasflaske 25g
11916951 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10697391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422980100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2843.33 DKK
    2557.65 DKK / 10g
    Spare 285.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-05-3 , 7732-18-5 , 7440-44-0
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium on activated carbon
Farve Sort
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Form Pulver
Lineær formel Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formel vægt 106.42
Procent renhed 10% (Pd)