missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palladium AAS Standard, 1000 mg/L Pd in HNO3 5%, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16634364 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16634364

Brand: Honeywell Fluka E4057100ML

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Palladium AAS Standard
Tæthed 1.01 g/cm3
pH <2
Mængde 100 ml
Grad Standards and Modifiers for AAS
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.