Få mere at vide
Palladium AA Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Mængde:
100 mL
500 mL
Beskrivelse
Palladium AA Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| CAS | 5-3-7440 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Palladium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Pd |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211 |
| InChI formel | InChI=1S/Pd |
| Vis mere |