Få mere at vide
Palladium, 99,9%, (spormetalbasis), svamp, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10083480 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10083480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268150010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Farve Grå
Navn note 99.9%
CAS 5-3-7440
Smeltepunkt 1555,0 °C
Kogepunkt 2970,0 °C
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.9%
Form Fint pulver
Molekylær formel Pd
Lineær formel Pd
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd]
IUPAC navn palladium
Molekylvægt (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Formel vægt 106.4
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis