Få mere at vide
Palladium, 8%, Platinum, 2%; on activated carbon powder, nominally 50% water wet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433875
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 15433875
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042208.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Selective hydrogenation of nitrates to hydroxylamines, reduction of nitrogen oxides to N2 with H2 in the presence of CO and CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium, Platinum
Navn note Pd, 8%, Pt, 2% on activated carbon powdernominally 50% water wet
Mængde 2 g