Få mere at vide
Palladium, 5% på gamma-alumina-pulver, reduceret
Artikelnummer. 11321808
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321808 5 g 5g
11311808 25 g 25g
11301808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011713.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Palladium, 5% på gamma-aluminiumoxidpulver reduceret er et overgangsmetalelement, der bruges i katalytiske reaktioner, der involverer processer såsom hydrogenering. Lindlar katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Farve Grå
Navn note 5% på gamma-alumina
Udseende Mørkegrå pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Form Pulver
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.