Få mere at vide
Palladium, 5% on calcium carbonate powder, reduced
Artikelnummer. p-7048863
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11391808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011723.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium (5%) på calciumcarbonatpulver (reduceret) er en heterogen og en mild katalysator, der anvendes til hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner og nitriler. Det har høj selektivitet over for visse kemiske reaktanter og er ofte den foretrukne heterogene katalysator til en lang række kemiske reaktioner. Delvis deaktiveret form af palladiuim (5%) på calciumcarbonat er kendt som Lindlar-katalysator, som er nyttig til kemo- og stereoselektive hydrogeneringer, såsom alkyner til cis-alkener (f.eks. vitaminsyntese).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 5% on calcium carbonate powder, Reduced
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in most organic solvents.