Få mere at vide
Palladium, 5% on calcium carbonate powder, reduced
Beskrivelse
Palladium (5%) på calciumcarbonatpulver (reduceret) er en heterogen og en mild katalysator, der anvendes til hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner og nitriler. Det har høj selektivitet over for visse kemiske reaktanter og er ofte den foretrukne heterogene katalysator til en lang række kemiske reaktioner. Delvis deaktiveret form af palladiuim (5%) på calciumcarbonat er kendt som Lindlar-katalysator, som er nyttig til kemo- og stereoselektive hydrogeneringer, såsom alkyner til cis-alkener (f.eks. vitaminsyntese).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 5% on calcium carbonate powder, Reduced |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in most organic solvents. |
| Lugt | Odorless |