Få mere at vide
Palladium (5% på bariumsulfat), TRC
Artikelnummer. 30421806
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421806 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1410501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
CAS 7440-05-3
Molekylær formel Pd
Mængde 1 g
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI formel InChI=1S/Pd
SMIL [Pd]
IUPAC navn palladium
Molekylvægt (g/mol) 106.42
Formel vægt 105.9035